1,3-Dibromopropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0202-25G D0202-500G D0202-100G
TCIAD0202-25GEA 16 EUR
TCIAD0202-25G TCIAD0202-500G TCIAD0202-100G
1,3-Dibromopropano ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Br
MW: 201,89 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000255
Núm. CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,09713
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef45c0b88630ae5d1263c3e489c22c0ab72fd70e&vid=71cf51d218ea747f6c9bde1c74d02053a6031021&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %