1,4-Dibromopentano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1408-5G D1408-25G
TCIAD1408-5GEA 16 EUR
TCIAD1408-5G TCIAD1408-25G
1,4-Dibromopentano ≥95.0% (por GC)
1,4-Dibromopentano
Formula: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
MW: 229,94 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,687 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000153
Núm. CAS: 626-87-9
EINECS: 210-967-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&vid=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %