1,5-Dibromopentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0198-25G D0198-500G D0198-100G
TCIAD0198-25GEA 17 EUR
TCIAD0198-25G TCIAD0198-500G TCIAD0198-100G
1,5-Dibromopentano ≥98.0% (por GC)
1,5-Dibromopentano
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Pto. Ebullición: 221°C
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000268
Núm. CAS: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c324c2f9ac10f7f475cd0491f91ee397f261803&vid=cb43642e15dc50aeaf766396e994cab610caf524&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %