1,7-Dibromoheptano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Heptamethylene dibromide
D2119-10G D2119-25G
TCIAD2119-10GEA 112 EUR
TCIAD2119-10G TCIAD2119-25G
1,7-Dibromoheptano ≥98.0% (por GC)
1,7-Dibromoheptano
Formula: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
MW: 258 g/mol
Pto. Ebullición: 263°C
Pto. de fusión: –41,7 °C
Densidad: 1,5451 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000274
Núm. CAS: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&vid=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %