1-Bromobutano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0560-25G
B0560-500G
TCIAB0560-25GEA
18
EUR
TCIAB0560-25G
TCIAB0560-500G
1-Bromobutano ≥98.0% (por GC)
1-Bromobutano
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₃ Pto. Ebullición: 101°C Pto. de fusión: -112°C Densidad: 1,276 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 13°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000260 Núm. CAS: 109-65-9 EINECS: 203-691-9 UN: 1126 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01553 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...