1-Bromodecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0583-25ML B0583-500ML
TCIAB0583-25MLEA 16 EUR
TCIAB0583-25ML TCIAB0583-500ML
1-Bromodecano ≥98.0% (por GC)
1-Bromodecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: –30°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000221
Núm. CAS: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5a9d0936f7ac6adeb3c30f6084d1c154c4f0278&vid=0ec8db18f71d397381da6f19341419d0b7db1317&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %