1-Bromoheptadecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0937-25G B0937-5G
TCIAB0937-25GEA 325 EUR
TCIAB0937-25G TCIAB0937-5G
1-Bromoheptadecano ≥98.0% (por GC)
1-Bromoheptadecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₅CH₃
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017891
Núm. CAS: 3508-00-7
EINECS: 222-506-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=907ce936cca24f39e1f865dac8b83ef73ca36604&vid=70ea2f2737522e1280ffdad0776a69dca96e5713&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %