1-Bromoheptano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Heptyl bromide
B0598-25G B0598-500G
TCIAB0598-25GEA 21 EUR
TCIAB0598-25G TCIAB0598-500G
1-Bromoheptano ≥98.0% (por GC)
1-Bromoheptano
Formula: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
MW: 179.1 g/mol
Pto. Ebullición: 179
Pto. de fusión: -58
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000273
Núm. CAS: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5d6ddd7e3ec468333b752dd56cd8d66b61bf1ed&vid=75119fbfa6cc12a20dcd59bd479c1402570221a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %