1-Bromononano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0933-25ML B0933-500ML B0933-100ML
TCIAB0933-25MLEA 27 EUR
TCIAB0933-25ML TCIAB0933-500ML TCIAB0933-100ML
1-Bromononano ≥98.0% (por GC)
1-Bromononano
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Pto. Ebullición: 201 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000278
Núm. CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c0fdf7d320a209433e6ce82b5d592485a80494&vid=807dbbad41a8b4bc0d07e380a177a58a49d87752&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %