1-Bromopropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0638-25G B0638-500G
TCIAB0638-25GEA 16 EUR
TCIAB0638-25G TCIAB0638-500G
1-Bromopropano ≥98.0% (por GC)
1-Bromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de fusión: –110°C
Densidad: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000254
Núm. CAS: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07845
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %