1-Bromotridecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0935-25ML B0935-5ML
TCIAB0935-25MLEA 394 EUR
TCIAB0935-25ML TCIAB0935-5ML
1-Bromotridecano ≥98.0% (por GC)
1-Bromotridecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₁CH₃
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,0262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000227
Núm. CAS: 765-09-3
EINECS: 212-138-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c41469044b0a954f93405e762ec47606e421f05&vid=f544e04685c023a25d0e9add243286daf9f753d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %