2-Bromobutano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0561-25G B0561-500G
TCIAB0561-25GEA 16 EUR
TCIAB0561-25G TCIAB0561-500G
2-Bromobutano ≥98.0% (por GC)
2-Bromobutano
Formula: H₃CBrCHCH₂CH₃
MW: 137.02 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de fusión: -112
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000156
Núm. CAS: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed3139d68c51781a049e84acca04862b15ba1cc&vid=2587459f183b11657c3b47c5d5dce25d5c81a21f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %