2-Bromopropano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0639-25G B0639-500G
TCIAB0639-25GEA 17 EUR
TCIAB0639-25G TCIAB0639-500G
2-Bromopropano ≥99.0% (por GC)
2-Bromopropano
Formula: H₃CBrCHCH₃
MW: 122,99 g/mol
Pto. Ebullición: 59°C
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000147
Núm. CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05210
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348a78dbcdad7bff1990aefd37043b089b396143&vid=16776fd78822aae74587fa57867193ab894f3243&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %