Bromoetano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromic ether, Hydrobromic ether
B0588-25G B0588-500G
TCIAB0588-25GEA 16 EUR
TCIAB0588-25G TCIAB0588-500G
Bromoetano ≥99.0% (por GC)
Bromoetano
Formula: BrH₂CCH₃
MW: 108.97 g/mol
Pto. Ebullición: 38°C
Pto. de fusión: -118
Pto. de inflamación: –23°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000232
Núm. CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1b352213c0bde14a9dbfe44c14950bf6fa339d&vid=795be899d8fd7d1436754b2b1fdfad61241b2171&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %