Dibromometano ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D0192-25G D0192-500G
TCIAD0192-25GEA 22 EUR
TCIAD0192-25G TCIAD0192-500G
Dibromometano ≥99.0% (por GC)
Dibromometano
Formula: Br₂CH₂
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 2,497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000168
Núm. CAS: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
UN: 2664
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06061
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6e27bece1bf37aad1f479b4145e7e000c629c87&vid=7bd4305e6079e58b2944fbf9adc813ab5f6e14ef&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR