1-Bromo-2-cloroetano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethylene chlorobromide
B0572-25G B0572-500G B0572-100G
TCIAB0572-25GEA 22 EUR
TCIAB0572-25G TCIAB0572-500G TCIAB0572-100G
1-Bromo-2-cloroetano ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-cloroetano
Formula: BrH₂CCH₂Cl
MW: 143,41 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000962
Núm. CAS: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a75cad09a09a3e35603312b52146b3d3e245f99&vid=b385a273fc365491a3b64ebd80a1f848544a4eef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %