1-Bromo-4-clorobutano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1345-25G B1345-500G
TCIAB1345-25GEA 35 EUR
TCIAB1345-25G TCIAB1345-500G
1-Bromo-4-clorobutano ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-4-clorobutano
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Densidad: 1,4895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001010
Núm. CAS: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54aee90fb857ba1f6414b9a80066ac032167e779&vid=193a3e5b31d9e6697b052240c8d7d5e0e274975f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %