1-Bromo-5-cloropentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1476-25G B1476-5G
TCIAB1476-25GEA 54 EUR
TCIAB1476-25G TCIAB1476-5G
1-Bromo-5-cloropentano ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-5-cloropentano
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Pto. Ebullición: 212°C
Densidad: 1,408 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001016
Núm. CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29f75c0a5352793b8720c5cd7bd50bc563f938a&vid=d29f75c0a5352793b8720c5cd7bd50bc563f938a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %