1-Bromo-6-clorohexano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1998-25G B1998-500G
TCIAB1998-25GEA 30 EUR
TCIAB1998-25G TCIAB1998-500G
1-Bromo-6-clorohexano ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-6-clorohexano
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 117°C
Número MDL: MFCD00001019
Núm. CAS: 6294-17-3
EINECS: 228-555-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2ed922458def8637b0eb1bd1dc4727c99d34c8d&vid=305d41101895497e1ca848feeccb2f4d68df7f36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %