3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1240-25G B1240-5G
TCIAB1240-25GEA 104 EUR
TCIAB1240-25G TCIAB1240-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona ≥95.0% (por GC)
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona
Formula: BrH₂CC(O)CF₃
MW: 190.95 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Densidad: 1.8389
Pto. de inflamación: 5°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039237
Núm. CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6593ed9b806da411ecfe07c8a46e08c3e66c8db5&vid=b2f3b892dd0df8c0f152480ad3c6cdffe20a12f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %