2-Bromo-1,1-dietoxietano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
B0957-25ML
B0957-500ML
B0957-100ML
TCIAB0957-25MLEA
16
EUR
TCIAB0957-25ML
TCIAB0957-500ML
TCIAB0957-100ML
2-Bromo-1,1-dietoxietano ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-1,1-dietoxietano
Formula:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ MW: 197.07 g/mol Pto. Ebullición: 67°C Pto. de inflamación: 51°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000214 Núm. CAS: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN: 1992 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |