3-Bromo-1,1-dimetoxipropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1,1-dimethoxypropane
B1901-25G B1901-5G
TCIAB1901-25GEA 534 EUR
TCIAB1901-25G TCIAB1901-5G
3-Bromo-1,1-dimetoxipropano ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-1,1-dimetoxipropano
Formula: BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013245
Núm. CAS: 36255-44-4
EINECS: 252-936-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0334f153c8486e0fca339b4a3fc627cc6c53647b&vid=15b06cd2767691441190c767b5991e3105b81751&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %