Butiraldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Butylaldehyde, Butanal
B0751-25ML B0751-500ML
TCIAB0751-25MLEA 18 EUR
TCIAB0751-25ML TCIAB0751-500ML
Butiraldehído ≥98.0% (por GC)
Butiraldehído
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –7°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007023
Núm. CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b7adb60ecd5c19898fea248c74dc7dc566efe0&vid=9d49de92efe73d6bb616d9c6954dc99360ff0fdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %