Hexanal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0133-25ML H0133-500ML H0133-100ML
TCIAH0133-25MLEA 17 EUR
TCIAH0133-25ML TCIAH0133-500ML TCIAH0133-100ML
Hexanal ≥98.0% (por GC)
Hexanal
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007027
Núm. CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2aec04d8495cd1f2c1cad98a4df76f2e54362d&vid=1655b2bcae225c90a1fb73b235203a1df2b5b587&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %