Propionaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0498-25ML P0498-500ML
TCIAP0498-25MLEA 16 EUR
TCIAP0498-25ML TCIAP0498-500ML
Propionaldehído ≥98.0% (por GC)
Propionaldehído
Formula: C₃H₆O
Pto. Ebullición: 46°C
Pto. de fusión: -81°C
Densidad: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007020
Núm. CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07823
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %