Acetonitrilo ≥99.9%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84701.290EA 152 EUR
84701.290 84701.320
Acetonitrilo ≥99.9%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Acetonitrilo
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (190 nm) ≤ 0,70
Absorbance (195 nm) ≤ 0,22
Absorbance (200 nm) ≤ 0,05
Absorbance (215 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 230 nm) ≤ 0,01
Transmittance (190 nm) ≥ 20 %
Transmittance (195 nm) ≥ 60 %
Transmittance (200 nm) ≥ 90 %
Transmittance (215 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 230 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 0,5 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppb