2,4,5-Tribromoimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,5-Tribromo-1H-imidazol
T2266-25G T2266-5G
TCIAT2266-25GEA 100 EUR
TCIAT2266-25G TCIAT2266-5G
2,4,5-Tribromoimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,5-Tribromoimidazol
Formula: C₃HBr₃N₂
MW: 304,77 g/mol
Pto. Ebullición: 359 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212°C
Número MDL: MFCD00005184
Núm. CAS: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %