(5-Bromopentil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Bromo-5-phenylpentane
P1323-25G P1323-5G
TCIAP1323-25GEA 408 EUR
TCIAP1323-25G TCIAP1323-5G
(5-Bromopentil)benceno ≥98.0% (por GC)
(5-Bromopentil)benceno
Formula: C₁₁H₁₅Br
Pto. Ebullición: 148°C
Número MDL: MFCD01075177
Núm. CAS: 14469-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16edfc610d4f5596eb36c3dec41b08dfea10deb&vid=a16edfc610d4f5596eb36c3dec41b08dfea10deb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %