2,5-Dibromo-3-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3455-25G
D3455-5G
TCIAD3455-25GEA
46
EUR
TCIAD3455-25G
TCIAD3455-5G
2,5-Dibromo-3-picolina ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-3-picolina
Formula:
C₆H₅Br₂N Pto. Ebullición: 114°C |
Número MDL:
MFCD02093085 Núm. CAS: 3430-18-0 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 47.0 deg-C |