5-Bromo-3-nitrosalicilaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hidroxi-3-nitrobenzaldehído
B0908-1G B0908-5G
TCIAB0908-1GEA 31 EUR
TCIAB0908-1G TCIAB0908-5G
5-Bromo-3-nitrosalicilaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-3-nitrosalicilaldehído
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Número MDL: MFCD00130110
Núm. CAS: 16634-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3bab5a92c0bf251d3c153858ce918008b7ba679&vid=c3bab5a92c0bf251d3c153858ce918008b7ba679&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C