3-Bromo-5-nitrosalicilaldehído ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído
B3198-1G B3198-5G
TCIAB3198-1GEA 33 EUR
TCIAB3198-1G TCIAB3198-5G
3-Bromo-5-nitrosalicilaldehído ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-nitrosalicilaldehído
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Número MDL: MFCD00051833
Núm. CAS: 16789-84-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&vid=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C