4-Bromosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-hidroxibenzaldehído
B3637-1G
B3637-5G
TCIAB3637-1GEA
83
EUR
TCIAB3637-1G
TCIAB3637-5G
4-Bromosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromosalicilaldehído
Formula:
C₇H₅BrO₂ MW: 201,02 g/mol |
Número MDL:
MFCD06252606 Núm. CAS: 22532-62-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |