1-Bromo-2-cloro-3-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-3-fluorobromobenzene
B3119-25G
B3119-5G
TCIAB3119-25GEA
127
EUR
TCIAB3119-25G
TCIAB3119-5G
1-Bromo-2-cloro-3-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-cloro-3-fluorobenceno
Formula:
C₆H₃BrClF MW: 209,44 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04038306 Núm. CAS: 883499-24-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | 27.0 to 31.0 deg-C |