2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1-cloro-4-fluorobenceno, 1-Bromo-3-cloro-6-fluorobenceno
B2956-25G B2956-5G
TCIAB2956-25GEA 101 EUR
TCIAB2956-25G TCIAB2956-5G
2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00672934
Núm. CAS: 1996-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&vid=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %