5-Bromo-2-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3123-5G B3123-25G
TCIAB3123-5GEA 75 EUR
TCIAB3123-5G TCIAB3123-25G
5-Bromo-2-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212.05 g/mol
Número MDL: MFCD00143429
Núm. CAS: 144649-99-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cf684d9af387c5ec3df98af7d3b2fb4f9e500cc&vid=0cf684d9af387c5ec3df98af7d3b2fb4f9e500cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C