3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2037-25G B2037-5G
TCIAB2037-25GEA 173 EUR
TCIAB2037-25G TCIAB2037-5G
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo ≥95.0% (por GC)
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrNO
Pto. Ebullición: 406 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155 °C
Número MDL: MFCD00143096
Núm. CAS: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=273f40387887294f1c84de16645e10690b211820&vid=273f40387887294f1c84de16645e10690b211820&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 154.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency