Acetato de 2-bromoetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetic acid (2-bromoethyl) ester
A0023-25G
A0023-500G
TCIAA0023-25GEA
23
EUR
TCIAA0023-25G
TCIAA0023-500G
Acetato de 2-bromoetilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-bromoetilo
Formula:
C₄H₇BrO₂ MW: 167 g/mol Pto. Ebullición: 162°C Pto. de fusión: –14 °C Densidad: 1,4623 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 71°C |
Número MDL:
MFCD00000235 Núm. CAS: 927-68-4 EINECS: 213-159-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...