Acetato de 5-bromopentilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1195-100G A1195-25G A1195-5G
TCIAA1195-100GEA 153 EUR
TCIAA1195-100G TCIAA1195-25G TCIAA1195-5G
Acetato de 5-bromopentilo ≥95.0% (por GC)
Acetato de 5-bromopentilo
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Pto. Ebullición: 113°C
Número MDL: MFCD00039204
Núm. CAS: 15848-22-3
EINECS: 239-961-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9d6f203e1ebb4e09866be1effbe3848201600b5&vid=b9d6f203e1ebb4e09866be1effbe3848201600b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %