(4-Bromofenil)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Ethyl (4-bromophenyl)acetate
E0903-25G E0903-5G
TCIAE0903-25GEA 86 EUR
TCIAE0903-25G TCIAE0903-5G
(4-Bromofenil)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)
(4-Bromofenil)acetato de etilo
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.1 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00016333
Núm. CAS: 14062-25-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0185d94de31d82dd389173e0f620eabdc694fd9&vid=a0185d94de31d82dd389173e0f620eabdc694fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %