2-Bromo-4-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2123-1G
M2123-5G
TCIAM2123-1GEA
17
EUR
TCIAM2123-1G
TCIAM2123-5G
2-Bromo-4-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-nitrobenzoato de metilo
Formula:
C₈H₆BrNO₄ |
Número MDL:
MFCD07779271 Núm. CAS: 100959-22-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...