Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3607-25G B3607-5G
TCIAB3607-25GEA 134 EUR
TCIAB3607-25G TCIAB3607-5G
Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Número MDL: MFCD00234252
Núm. CAS: 16426-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eca56ccea2148faef0c4d06ac886a0807abbded9&vid=eca56ccea2148faef0c4d06ac886a0807abbded9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C