Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3689-25G B3689-5G
TCIAB3689-25GEA 208 EUR
TCIAB3689-25G TCIAB3689-5G
Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Número MDL: MFCD00272137
Núm. CAS: 6319-40-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26b80f8740cf7e9d19f437ea41719fcdddde5c29&vid=26b80f8740cf7e9d19f437ea41719fcdddde5c29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C