4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3446-1G B3446-100MG
TCIAB3446-1GEA 82 EUR
TCIAB3446-1G TCIAB3446-100MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Número MDL: MFCD03094459
Núm. CAS: 537013-51-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C