5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2425-25G B2425-5G
TCIAB2425-25GEA 96 EUR
TCIAB2425-25G TCIAB2425-5G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75…80 °C
Número MDL: MFCD00143424
Núm. CAS: 179897-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7bfe139e5505e39b43af0806e1509ba344cb04&vid=3f7bfe139e5505e39b43af0806e1509ba344cb04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C