4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2745-25G B2745-5G
TCIAB2745-25GEA 140 EUR
TCIAB2745-25G TCIAB2745-5G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
Pto. Ebullición: 238 - 239 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71…73 °C
Número MDL: MFCD00143264
Núm. CAS: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C