1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-fluoronitrobenceno
B3060-25G
B3060-5G
TCIAB3060-25GEA
120
EUR
TCIAB3060-25G
TCIAB3060-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 220 g/mol |
Número MDL:
MFCD05865088 Núm. CAS: 185331-69-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 88.0 to 94.0 deg-C |