1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno, 5-Bromo-2-fluoronitrobenceno
B2075-1G B2075-25G B2075-5G
TCIAB2075-1GEA 16 EUR
TCIAB2075-1G TCIAB2075-25G TCIAB2075-5G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de fusión: 19 °C
Densidad: 1,786 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00129165
Núm. CAS: 364-73-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&vid=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %