2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3108-25G B3108-5G
TCIAB3108-25GEA 242 EUR
TCIAB3108-25G TCIAB3108-5G
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01 g/mol
Número MDL: MFCD06660162
Núm. CAS: 205371-26-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aa159424d8d1b80b43c093b2ea6270e984e17e6&vid=0aa159424d8d1b80b43c093b2ea6270e984e17e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %