5-Bromo-2-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3064-25G B3064-5G
TCIAB3064-25GEA 112 EUR
TCIAB3064-25G TCIAB3064-5G
5-Bromo-2-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 54°C
Número MDL: MFCD07782066
Núm. CAS: 112204-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e20148c9a3f862050a03f04da7f4f1255ce0934&vid=4e20148c9a3f862050a03f04da7f4f1255ce0934&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %