2-Amino-4-bromofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
A2271-25G A2271-5G
TCIAA2271-25GEA 92 EUR
TCIAA2271-25G TCIAA2271-5G
2-Amino-4-bromofenol ≥98.0% (por GC)
2-Amino-4-bromofenol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Pto. de fusión: 133°C
Número MDL: MFCD00235171
Núm. CAS: 40925-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&vid=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %